Få mere at vide
Invitrogen™ Bakteriel alkalisk fosfatase
Beskrivelse
Indeholder
Et hætteglas med 10X dephosphoryleringsbuffer [100 mM Tris-HCl (pH 8,0)].
BAP er aktiv ved °65 C i mindst 1 time. og inaktiveres ved phenolekstraktion
- Kilde: Oprenset fra E. coli C90
- Ydeevne- og kvalitetstest: Endodeoxyribonuclease, exodeoxyribonuclease og ribonuclease assays; dephosphoryleringseffektivitet bestemt
- Enhedsdefinition: En enhed hydrolyserer 1nmol af ATP på 30 min. ved 37 °C
- Enhedsreaktionsbetingelser: 10 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1,5 mM [γ-32P ]ATP og enzym i 50 L μi 30 min. ved 37 °C
Dephosphorylering af 5'-phosphorylerede termini af vektor-DNA for at forhindre selvligering; Dephosphorylering af 5'-termini af nukleinsyrer forud for fremadgående reaktion med kinase; Kloning; Restriktionsenzymkloning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Bakteriel alkalisk fosfatase leveres med et hætteglas med 10X dephosphoryleringsbuffer [100 mM Tris-HCl (pH 8,0)]. Opbevares ved -20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Enzym | BAP |
| Mængde | 2500 U |
| Produkttype | Alkalisk fosfatase |