Få mere at vide
Invitrogen™ Bac-to-Bac™ Vektor sæt
Beskrivelse
Indeholder
10 μg pFastBac1 vektor og pFastBac 1-Gus kontrolvektor.
- Indeholder ™pFastBac 1 vektor, samt ekspressionskontrolvektor, beregnet til brug som en del af Bac-to-Bac Baculovirus Expression System, som muliggør effektiv produktion af rekombinant baculovirus til ekspressionstestning i insektceller
- Afhænger af generering af rekombinant baculovirus ved stedspecifik transposition i E. coli snarere end homolog rekombination i insektceller
- pFastBac 1 vektor leveret af dette kit tilbyder stærk polyhedrin-promotor til proteinekspression og stort multiple kloningssted til forenklet kloning
- Tidsbesparende udtryk bacmid: udtrykskassette af pFastBac vektor rekombinerer med moderbacmid i DH10BacE. coli
- Kompetente celler til at danne ekspressionsbacmid: bacmid transficeres derefter ind i insektceller til produktion af rekombinante baculoviruspartikler
- Nem koloniscreening
- Forældre bacmid i DH10BacE. coli indeholder et segment af lac Z-αgenet
- lacα Z-genet afbrydes ved transposition af ekspressionskassette til bacmid, hvilket muliggør blå/hvid selektion af rekombinanter
Baculovirusproduktion og titering, insektekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Promotor | Polyhedrin |
| Produkttype | Vektorsæt |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 10μ g pFastBac ™1 vektor og pFastBac™ 1-Gus kontrolvektor. Opbevares ved -20 °C. |
| Protein tag | Umærket |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Mængde | 1 sæt |
| Vektor | pFastBac |
| Produktlinje | Bac-to-Bac |