Få mere at vide
Gibco™ Bac-to-Bac™ HT Vektorsæt
Beskrivelse
Indeholder
De Bac-to-Bac HT Vector Kit indeholder μ10 g pFastBac HT vektor og pFastBac HT-CAT kontrolvektor.
- Stærk polyhedrin-promotor til proteinekspression
- Tre læserammer til forenklet kloning
- N-terminal 6 x His tag til simpel oprensning af rekombinante fusionsproteiner
- TEV-protease-spaltningssted til fjernelse af histidinmærke efter proteinoprensning
Baculovirusproduktion og titering, insektekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Promotor | Polyhedrin |
| Produkttype | Vektorsæt |
| Indhold og opbevaring | De Bac-to-Bac™ HT Vector Kit indeholder 10μ g af pFastBac™ HT vektor og pFastBac HT-CAT kontrolvektor. Opbevar vektorerne ved -20 °C. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Spaltning | TEV Protease-genkendelsessted |
| Protein tag | Hans tag (6x) |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Mængde | 1 sæt |
| Vektor | pFastBac |
| Produktlinje | Bac-to-Bac |