Få mere at vide
Gibco™ Bac-to-Bac™ Baculovirus udtrykssystem
Artikelnummer. 10403802
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10403802 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10403802 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10359016
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Indeholder
hver Bac-to-Bac Baculovirus-ekspressionssystem inkluderer 10 μg pFastBac1-vektor, 0,5 ml MAX Efficiency DH10Bac Kemisk kompetente celler, pFastBac 1-Gus kontrolvektor og 1 ml af Cellfectin Reagens.
Muliggør effektiv produktion af rekombinant baculovirus til ekspressionstestning i insektceller
  • Afhænger af generering af rekombinant baculovirus ved stedspecifik transposition i E. coli snarere end homolog rekombination i insektceller
  • Tidsbesparende udtryk bacmid: ekspressionskassette af pFastBacvector rekombinerer med moderbacmid i DH10BacE. coli
  • Kompetente celler til at danne ekspressionsbacmid
  • Bacmid transficeres derefter ind i insektceller til produktion af rekombinante baculoviruspartikler
  • Nem koloniscreening
  • Forældre bacmid i DH10BacE. coli indeholder et segment af lac Z-αgenet
  • lacα Z-genet afbrydes ved transposition af ekspressionskassette til bacmid, hvilket muliggør blå/hvid selektion af rekombinanter
  • Fleksibilitet
  • Leveres med pFastBac1 vektor, der tilbyder stærk polyhedrin promotor til proteinekspression og stort multiple kloningssted til forenklet kloning
  • To andre vektorer tilbydes separat
  • pFastBacHT vektor til produktion af histidin-mærket rekombinant protein og pFastBacDual vektor til ekspression af to proteiner samtidigt
  • Hurtig oprensning af rekombinante proteiner
  • Valgfri pFastBacHT-vektor producerer histidin-mærket rekombinant protein til hurtig proteinrensning med nikkelchelaterende harpiks
Baculovirusproduktion og titering, insektekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Promotor Polyhedrin
Produkttype Baculovirus udtrykssystem
Indhold og opbevaring hver Bac-to-Bac Baculovirus Expression System inkluderer:
• pFastBac1 vektor (10μ g), opbevares ved -°20 C
• pFastBac
• MAX Efficiency DH10Bac°
• ExpiFectamine 1-Gus °kontrolvektor (4 ng), opbevares ved -20 °C Kemisk kompetent E. coli (1 sæt med 5 x 0,1 ml), opbevares ved -80 C Sf Transfektionsreagens (1 mL), opbevares ved 4 C, må ikke fryses
Protein tag Umærket
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 1 sæt
Vektor pFastBac
Produktlinje Bac-to-Bac