Få mere at vide
Invitrogen™ Bac-N-Blue™ Transfektionssæt
Artikelnummer. 10646143
Skift visning
Mængde:
5 transfektioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10646143 5 transfektioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10646143 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K85501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9190.00 DKK
    7903.40 DKK / 5 reaktioner
    Spare 1286.60 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Indeholder
De Bac-N-Blue Transfektionssættet indeholder 5 x 0,5 μg hætteglas med Bac-NBlue lineær virus-DNA og 125 Lμ Cellfectin Reagens.
Specielt designet til rekombination med pBlueBac-vektorer og pMelBac
  • Rekombinante vira har et funktionelt lac Z-gen i fuld længde, hvilket resulterer i produktion af blå plaques for nem identifikation og oprensning
  • Bac-N-Blue DNA kan anvendes med en hvilken som helst polyhedrin-promotor-baseret baculovirus-overførselsvektor
  • Lineariseret på tre steder, hvoraf det ene er i gen, der er essentielt for viral formering: Dette fører til et fald i ikke-rekombinant virus, hvilket gør selektion og oprensning af rekombinant virus let
  • Ud over viralt DNA indeholder Bac-N-BlueTransfection Kit Cellfectin Reagens for høj transfektionseffektivitet
Baculovirusproduktion og titrering, insektcelletransfektion, insektekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Promotor Polyhedrin
Produkttype Insektcelletransfektionskit
Indhold og opbevaring De Bac-N-Blue™ Transfektionssættet indeholder fem 0,5μ g hætteglas af Bac-NBlue™ lineær virus-DNA og 125μ l af Cellfectin™ Reagens.
Opbevares ved +4 °C. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Protein tag Umærket
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 5 transfektioner
Vektor pBlueBac
Produktlinje Bac-N-Blue