Få mere at vide
Invitrogen™ ATP
Artikelnummer. 10114912
Mængde:
500μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10114912
Brand: Invitrogen™ 18330019
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ATP, CTP, GTP, UTP (nukleosid 5'-triphosphater) og 10 mM NTP Mix er velegnede til brug i in vitro transkriptionsreaktioner med SP6, T3 og T7 RNA-polymeraser til produktion af RNA-prober eller RNA-transkripter til translation i in vitro translationsekstrakter.
ATP, CTP, GTP, UTP (nukleosid 5´ -triphosphater) og 10 mM NTP Mix er velegnede til brug i in vitro transkriptionsreaktioner med SP6, T3 og T7 RNA-polymeraser til produktion af RNA-prober eller RNA-transkripter til translation i in vitro translationsekstrakter. Disse nukleotider leveres som praktiske, brugsklare opløsninger i en koncentration på 10 mM i 1 mM Tris-HCl (pH 7,5).
Relaterede produkter:
• 10 mM CTP (kat. nr. 18331017)
• 10 mM GTP (18332015)
• 10 mM UTP (18333013)
• 10 mM NTP-blanding (18109017)
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 mM ATP i Tris-HCl (500μ L)
Opbevar kl– 5 til– 30 °C.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Koncentration 10 mM
Etiket eller farvestof Umærket
Mængde 500μ L
Til brug med (applikation) in vitro transkription
Form Væske