Få mere at vide
Invitrogen™ Forankret Oligo(dT) 20 Primer
Beskrivelse
Anchored Oligo(dT) 20 Primer er en primerblanding bestående af en streng af 20 deoxythymidylsyrerester efterfulgt af dV (dG, dA eller dC) og derefter af dN (dA, dT, dG eller dC). På grund af den variable slutsekvens er primeren forankret til 5´ -enden af poly(A)-halen af mRNA og forhindrer priming i poly(A)-halen.
Anchored Oligo(dT) 20 Primer anbefales til brug i cDNA-mærkningsprotokoller og i RT-PCR. Det er almindeligt anvendt til førstestrengs cDNA-systese.
Kvalitetskontrol: Dette produkt er kvalificeret i en førstestrengs cDNA-syntesereaktion
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Primer |
| Indhold og opbevaring | •Forankret Oligo(dT) 20 Primer i DEPC-behandlet vand (20μ L på 2,5μ g/μ L) Opbevar kl– 20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. |
| 5'Primermodifikation | Fosfat |
| Primer Længde | 22-mer |
| Primer sekvens | 5'd PO4 [(T)20VN]3' |
| Oprensningsmetode | Gel-renset, afsaltet |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Koncentration | 2.5μ g/μ L |
| Primer | Forankret Oligo dT Primer |
| Mængde | 20μ L |
| Vis mere |