Få mere at vide
Invitrogen™ siPORT™Amine Transfection Agent med manual
Artikelnummer. p-4924023
Mængde:
400μ L
1 ml
Produkttype:
Transfektionsreagens
Transfektionsreagens med manual
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10601196
Brand: Invitrogen™ AM4502
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Supplied in one tube containing 0.4mL.
Dyreoprindelsesfrit polyaminbaseret transfektionsmiddel til brug ved transficering af celler under subkultur og sparer tid —uden at øge toksiciteten
  • Et vellykket siRNA-eksperiment kræver det passende transfektionsmiddel til dine celler og et, der er optimeret til levering af siRNA
  • Effektiviteten, med hvilken forskellige transfektionsreagenser leverer nukleinsyrer, kan variere dramatisk med typen af nukleinsyre, der transficeres (RNA vs. DNA, enkeltstrenget vs. dobbeltstrenget) og de celler, der anvendes
Tilbehørsprodukter:
  • siPORT™NeoFX™Transfektionsmiddel (fabrikant nr. AM4511 og AM4510), en kationisk og neutral lipidblanding, er også tilgængelig
  • Til at teste, hvilket transfektionsmiddel der er bedst med dit system, kan lyddæmperen bruges™ siRNA Transfection II Kit (fabrikant nr. AM1631), som indeholder de to forskellige transfektionsmidler og kontroller til transfektionsoptimering, anbefales
Cellekultur, RNAi-transfektion, syntetisk siRNA-transfektion, transfektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Celletype Primære celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype Syntetisk siRNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje Ambion , siPORT
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 400μ L
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Våd is