Få mere at vide
Invitrogen™ siPORT™Amine Transfection Agent med manual
Artikelnummer. 10601196
Skift visning
Mængde:
400μ L
1 ml
Produkttype:
Transfektionsreagens
Transfektionsreagens med manual
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype unitSize
10601196 400μ L Transfektionsreagens Hver
10005024 1 ml Transfektionsreagens med manual Hver
10470345 1 ml Transfektionsreagens Hver
10208944 400μ L Transfektionsreagens med manual Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10601196 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM4502
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beinhaltet
Supplied in one tube containing 0.4mL.
Dyreoprindelsesfrit polyaminbaseret transfektionsmiddel til brug ved transficering af celler under subkultur og sparer tid —uden at øge toksiciteten
  • Et vellykket siRNA-eksperiment kræver det passende transfektionsmiddel til dine celler og et, der er optimeret til levering af siRNA
  • Effektiviteten, med hvilken forskellige transfektionsreagenser leverer nukleinsyrer, kan variere dramatisk med typen af nukleinsyre, der transficeres (RNA vs. DNA, enkeltstrenget vs. dobbeltstrenget) og de celler, der anvendes
Tilbehørsprodukter:
  • siPORT™NeoFX™Transfektionsmiddel (fabrikant nr. AM4511 og AM4510), en kationisk og neutral lipidblanding, er også tilgængelig
  • Til at teste, hvilket transfektionsmiddel der er bedst med dit system, kan lyddæmperen bruges™ siRNA Transfection II Kit (fabrikant nr. AM1631), som indeholder de to forskellige transfektionsmidler og kontroller til transfektionsoptimering, anbefales
Cellekultur, RNAi-transfektion, syntetisk siRNA-transfektion, transfektion
Bestellinformation
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Celletype Primære celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype Syntetisk siRNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje Ambion , siPORT
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 400μ L
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Våd is
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.