Få mere at vide
Invitrogen™ Tilfældige decamers (50μ M)
Artikelnummer. 10594255
Skift visning
Mængde:
80μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10594255 80μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10594255 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM5722G
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Random Decamers er de samme primere, der i øjeblikket er inkluderet i RETROscript™ Sæt (Kat. Nr. AM1710). De leveres i en lagerkoncentration på 50μ M, og er funktionelt testet ved hjælp af RETROscript™ Kit.
Random Decamers er de samme primere, der i øjeblikket er inkluderet i Kittet RETROscript™ (Cat. No. AM1710). De leveres med en standardkoncentration på 50 μM og er funktionelt testet med Kittet RETROscript™ .
Brug af tilfældige primere
Generelt primes reverse transcription-reaktioner med en af følgende typer primere: tilfældige sekvensoligonukleotider, oligo(dT) eller et oligonukleotid, der kan hybridisere med det specifikke RNA under undersøgelse. Typen af førstestrengsprimer, der bruges til reverse transcription, er primed af brugerens præference. Til cDNA-bibliotekskonstruktion eller cDNA-mærkning bruges oligo(dT) næsten altid til at prime cDNA-syntese, så cDNA starter ved poly(A)-halen. Det største udbytte af RT-produktet opnås normalt ved at bruge korte tilfældige oligonukleotider til at prime reverse transcription, men denne yield-fordel kan muligvis ikke ses efter PCR-trinnet. Når skabelonen er begrænsende, kan det endelige RT-PCR-udbytte være noget højere, når reverse transcription primes med tilfældige primere i stedet for oligo(dT) eller genspecifikke primere.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Primer
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 50μ M
Primer Tilfældig
Mængde 80μ L
Produktlinje Ambion
Form Væske
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.