Få mere at vide
Invitrogen™ Oligo (dT) Primer (50μ M)
Artikelnummer. 10249034
Skift visning
Mængde:
80μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10249034 80μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10249034 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM5730G
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse er de samme Invitrogen primere, der i øjeblikket er inkluderet i SuperScript IV-sættet (kat. nr. 18091050).
Disse er de samme Invitrogen primere, der i øjeblikket er inkluderet i SuperScript IV-sættet (kat. nr. 18091050). De leveres i en lagerkoncentration på 50μ M.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Primer
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 50μ M
Primer Tilfældig
Mængde 80μ L
Produktlinje Ambion
Form Væske