Få mere at vide
Invitrogen™ Lambda Hind III dsDNA-markører
Mængde:
200 ug
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Genererer fragmenter af størrelserne 23,130, 9416, 6557, 4361, 2322, 2027, 564 og 125 bp. Disse DNA-molekylmassemarkører leveres med en protokol, der beskriver nem mærkning af markørerne med radioisotoper. De kan også farves med ethidiumbromid. Et rør indeholder 200μ g.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Rumtemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | DNA markør |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl– 20 °C. |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Størrelsesområde | 125 til 23,1 kb |
| Koncentration | 0.5 mg/mL |
| Mængde | 200 ug |
| Produktlinje | Ambion |
| Form | Væske |