Få mere at vide
Invitrogen™ BrightStar™ -Plus Positivt ladet Nylon Membran, 30 cm x 45 cm
Artikelnummer. 10544045
Skift visning
Mængde:
1 rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10544045 1 rulle Hver
1 options
Artikelnummer. 10544045 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM10102
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Til brug med radioaktivt mærkede og ikke-isotopiske prober til Northern og andre blot-applikationer
  • For ensartede, pålidelige resultater med minimal baggrund
  • Der medfølger en rulle på 30 x 45 cm
  • Denne membran udviser usædvanlig lav uspecifik binding i ikke-isotopiske detektionsapplikationer, når den bruges sammen med proprietære låse- og vaskeopløsninger
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, Dot Blotting, Northern Blotting, Nukleinsyregelelektroforese og Blotting, Proteiner, Ekspression, isolering og analyse, RNA-ekstraktion, Southern Blotting
Bestellinformation
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
membran Nylon Membran
Mængde 1 rulle
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Nylon Membran
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.