Få mere at vide
Invitrogen™ Bio-16-UTP (10 mM)
Beskrivelse
Ambion Bio-16-UTP 10 mM (biotinyleret UTP) er beregnet til brug som substrat i invitro transkriptionsreaktioner. Disse modificerede nukleotider kan anvendes af en række forskellige RNA-polymeraser, herunder T7, T3 og SP6 RNA-polymeraser, såvel som andre RNA-modificerende enzymer. Den leveres i et rør indeholdende 25 stkμ L (250 nmol).
Anvendelser
Biotinyleret RNA kan bruges i stedet for radioaktivt mærket RNA i mange applikationer, herunder cRNA-amplifikation og mærkning til mikroarray-målforberedelse. Detektion udføres derefter via en af en række forskellige streptavidin-baserede metoder.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Nukleotider |
| Indhold og opbevaring | Bio-16-UTP, 10 mM (25μ L) Opbevar kl– 70 °C. |
| Mærkningsmetode | RNA-mærkning |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Koncentration | 10 mM |
| Etiket eller farvestof | Biotin |
| Mængde | 25μ L |
| Produktlinje | Ambion |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyremærkning, Oligo Syntese |
| Form | Væske |