Få mere at vide
Invitrogen™ 5-(3-aminoallyl)-UTP (50 mM)
Artikelnummer. 10733447
Skift visning
Mængde:
50μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10733447 50μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10733447 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM8437
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Ambion modificerede nukleotider giver unikke egenskaber til de RNA-molekyler, som de er inkorporeret i.
Ambion modified nucleotides confer unique characteristics to the RNA molecules into which they are incorporated. Incorporation of an aminoallyl-modified NTP, for example, allows for the subsequent coupling of the reactive amino group to another molecule such as biotin or a Cy dye. Unlike NTPs directly coupled to a dye, aminoallyl-modified NTPs are incorporated almost as efficiently as unmodified NTPs and are much less expensive than dye-coupled NTPs.
Ambion 5-(3-Aminoallyl)-UTP (50 mM) is supplied in a single tube at 50 mM.
Ambion modificerede nukleotider giver unikke egenskaber til de RNA-molekyler, som de er inkorporeret i. Inkorporering af en aminoallyl-modificeret NTP muliggør for eksempel den efterfølgende kobling af den reaktive aminogruppe til et andet molekyle, såsom biotin eller et Cy-farvestof. I modsætning til NTP'er, der er direkte koblet til et farvestof, er aminoallyl-modificerede NTP'er inkorporeret næsten lige så effektivt som umodificerede NTP'er og er meget billigere end farvestofkoblede NTP'er.
Ambion 5-(3-Aminoallyl)-UTP (50 mM) leveres i et enkelt rør ved 50 mM.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Nukleotider
Indhold og opbevaring 5-(3-aminoallyl)-UTP, 50 mM (50μ L)
Opbevar kl– 70 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 50 mM
Etiket eller farvestof Aminoallyl
Mængde 50μ L
Produktlinje Ambion
Til brug med (applikation) Nukleinsyremærkning
Form Væske