Få mere at vide
Invitrogen™ AccuPrime™TaqDNA polymerase system
Beskrivelse
Indeholder
AccuPrime™ Taq DNA Polymerase is provided in a 200 reaction kit. Each kit includes: AccuPrime™ Taq DNA Polymerase (100μL, at 2U/μL); 10X AccuPrime™ PCR Buffer I (500μL); 10X AccuPrime™ PCR Buffer II (500μL); 50mM Magnesium Chloride (500μL); 10X AccuPrime™ PCR Buffer I is designed for small genomic DNA amplicons (≤200 bp), cDNA, or plasmids. 10X AccuPrime™ PCR Buffer II is designed for genomic DNA (200bp–4 kb). 10X AccuPrime™ PCR Buffer contains 200mM Tris-HCl (pH 8.4), 500mM KCl, 15mM MgCl2, 2mM dGTP, 2mM dATP, 2mM dTTP, 2mM dCTP, thermostable AccuPrime™ protein, 10% glycerol.
De AccuPrimeTaq DNA Polymerase System leverer reagenser til amplifikation af nukleinsyreskabeloner med en antistof-medieret, hot-start-protokol for forbedret PCR-specificitet i forhold til andre hot-start DNA-polymeraser.
Platin anti-Taq DNA-polymerase-antistoffer hæmmer polymeraseaktivitet, hvilket giver en automatisk hot-start, mens et termostabilt tilbehørsprotein forbedrer specifik primer-skabelon-hybridisering under hver PCR-cyklus. Denne kombination forbedrer troskaben afTaq DNA-polymerase ved to gange og er ideel til high-throughput screening og multipleks PCR. AccuPrimeTaqDNA Polymerase udvider primer-annealingstemperaturerne, hvilket giver dig optimal ydeevne mellem 55 °C og 65 °C.
AccuPrimeTaqDNA polymerase funktioner
- Kontroller fejlpriming ved hver cyklus for enkeltbånds PCR-produkter
- Minimal reaktionsoptimering og redesign af primersæt
- Reaktionssamling ved stuetemperatur
Applikationer
AccuPrimeTaqDNA-polymerase kan bruges til en lang række applikationer, herunder:
- Multiplex PCR
- TOPO TA Cloning
- Allel-specifikke amplifikationer
- High-throughput screening
AccuPrime buffere
10X AccuPrime buffere indeholder termostabile AccuPrime protein, Mg ++ og deoxyribonukleotidtriphosphater i koncentrationer, der er tilstrækkelige til at tillade amplifikation under PCR. To individuelle buffersystemer (10X AccuPrime PCR-buffer I og II) er tilvejebragt til amplifikation af specifikke typer skabeloner. 10X AccuPrime PCR Buffer I er designet til små genomiske DNA-amplikoner (≤ 200 bp), cDNA eller plasmider. 10X AccuPrime PCR Buffer II er designet til genomisk DNA (200 bp –4 kb).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10X |
| Indhold og opbevaring | • AccuPrime Taq DNA-polymerase (100μ L, ved 2 U/μ L) • 10X AccuPrime PCR-buffer I (500μ L) • 10X AccuPrime PCR-buffer II (500μ L) • 50 mM magnesiumchlorid (500μ L) Opbevares ved -20 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR, Multiplex qPCR |
| Polymerase | AccuPrime Taq DNA polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Produkttype | DNA polymerase system |
| Mængde | 200 rxns |
| Forsendelsestilstand | Våd eller tøris |
| Show More |