Få mere at vide
Invitrogen™ AccuPrime™TaqDNA polymerase system
Artikelnummer. 10257142
Skift visning
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10257142 200 reaktioner Hver
10083062 1000 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10257142 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12339016
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
AccuPrime™ Taq DNA Polymerase is provided in a 200 reaction kit. Each kit includes: AccuPrime™ Taq DNA Polymerase (100μL, at 2U/μL); 10X AccuPrime™ PCR Buffer I (500μL); 10X AccuPrime™ PCR Buffer II (500μL); 50mM Magnesium Chloride (500μL); 10X AccuPrime™ PCR Buffer I is designed for small genomic DNA amplicons (≤200 bp), cDNA, or plasmids. 10X AccuPrime™ PCR Buffer II is designed for genomic DNA (200bp–4 kb). 10X AccuPrime™ PCR Buffer contains 200mM Tris-HCl (pH 8.4), 500mM KCl, 15mM MgCl2, 2mM dGTP, 2mM dATP, 2mM dTTP, 2mM dCTP, thermostable AccuPrime™ protein, 10% glycerol.
De AccuPrimeTaq DNA Polymerase System leverer reagenser til amplifikation af nukleinsyreskabeloner med en antistof-medieret, hot-start-protokol for forbedret PCR-specificitet i forhold til andre hot-start DNA-polymeraser.
Platin anti-Taq DNA-polymerase-antistoffer hæmmer polymeraseaktivitet, hvilket giver en automatisk hot-start, mens et termostabilt tilbehørsprotein forbedrer specifik primer-skabelon-hybridisering under hver PCR-cyklus. Denne kombination forbedrer troskaben afTaq DNA-polymerase ved to gange og er ideel til high-throughput screening og multipleks PCR. AccuPrimeTaqDNA Polymerase udvider primer-annealingstemperaturerne, hvilket giver dig optimal ydeevne mellem 55 °C og 65 °C.
AccuPrimeTaqDNA polymerase funktioner
  • Kontroller fejlpriming ved hver cyklus for enkeltbånds PCR-produkter
  • Minimal reaktionsoptimering og redesign af primersæt
  • Reaktionssamling ved stuetemperatur
Applikationer
AccuPrimeTaqDNA-polymerase kan bruges til en lang række applikationer, herunder:
  • Multiplex PCR
  • TOPO TA Cloning
  • Allel-specifikke amplifikationer
  • High-throughput screening
AccuPrime buffere
10X AccuPrime buffere indeholder termostabile AccuPrime protein, Mg ++ og deoxyribonukleotidtriphosphater i koncentrationer, der er tilstrækkelige til at tillade amplifikation under PCR. To individuelle buffersystemer (10X AccuPrime PCR-buffer I og II) er tilvejebragt til amplifikation af specifikke typer skabeloner. 10X AccuPrime PCR Buffer I er designet til små genomiske DNA-amplikoner (≤ 200 bp), cDNA eller plasmider. 10X AccuPrime PCR Buffer II er designet til genomisk DNA (200 bp –4 kb).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10X
Indhold og opbevaring • AccuPrime Taq DNA-polymerase (100μ L, ved 2 U/μ L)
• 10X AccuPrime PCR-buffer I (500μ L)
• 10X AccuPrime PCR-buffer II (500μ L)
• 50 mM magnesiumchlorid (500μ L)
Opbevares ved -20 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Lav
PCR metode 1-Step RT-PCR, Multiplex qPCR
Polymerase AccuPrime Taq DNA polymerase
Reaktionshastighed Standard
Produkttype DNA polymerase system
Mængde 200 rxns
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 2X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre