Få mere at vide
Invitrogen™ AccuPrime™TaqDNA-polymerase, High Fidelity
Artikelnummer. p-4922147
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10125142
Brand: Invitrogen™ 12346086
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
AccuPrime™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (40μL, at 5U/μL)) is supplied with: 50mM MgSO4 (1mL), 10X AccuPrime™ PCR Buffer I (1mL), 10X AccuPrime™ PCR Buffer II (1mL)
Buffer I and II differ in their concentration of thermostable AccuPrime™ protein. Their components are: 600mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180mM (NH4)2SO4, 20mM MgSO4, 2mM dGTP, 2mM dATP, 2mM dTTP, 2mM dCTP, thermostable AccuPrime™ protein, 10% glycerol. The supplied PCR Buffer is a 10X concentrate and should be diluted for use. Buffer I is optimized for plasmids, cDNA, and λDNA. Buffer II is optimized for genomic DNA.
Invitrogen AccuPrimeTaqDNA Polymerase, High Fidelity, leverer kvalificerede reagenser til high-fidelity PCR-amplifikation af nukleinsyreskabeloner.
Invitrogen AccuPrimeTaqDNA Polymerase, High Fidelity, leverer kvalificerede reagenser til high-fidelity PCR-amplifikation af nukleinsyreskabeloner. Den indeholder en enzymblanding af platinTaq DNA-polymerase og et korrektur-enzym, plus AccuPrime tilbehørsproteiner til forbedret PCR-troskab, udbytte og specificitet i forhold til andre hot-start DNA-polymeraser.
Funktioner af AccuPrimeTaq DNA-polymerase, High Fidelity
  • Høj specificitet og udbytte til robust PCR-amplifikation
  • 9 gange højere troskab endTaq DNA-polymerase alene
  • Mimimale optimeringstrin, selv med ikke-optimerede primersæt
  • Effektiv amplifikation af mål over et bredt størrelsesområde op til 20 kb
Hvordan det virker
Pyrococcus species GB -D polymerase er et korrekturlæsende enzym, der besidder en 3' til 5' exonukleaseaktivitet. Blander dette enzym medTaq DNA-polymerase øger pålideligheden og muliggør amplifikation af simple og komplekse DNA-skabeloner over en lang række målstørrelser.
Platin antistoffet komplekserer med Taq DNA-polymerase og hæmmer aktivitet ved stuetemperatur. Aktiviteten genoprettes efter det indledende denatureringstrin, hvilket giver en automatisk varmstart-PCR.
Den termostabile AccuPrime tilbehørsproteiner forbedrer specifik primer-skabelon-hybridisering under hver PCR-cyklus, forhindrer fejlpriming og øger PCR-specificitet og -udbytte.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • AccuPrime Taq DNA-polymerase, High Fidelity (1 x 40μ L ved 5 U/μ L)
• 10X AccuPrime PCR-buffer I (1 x 1 ml)
• 10X AccuPrime PCR-buffer II (1 x 1 ml)
• 50 mM MgS04 (1 x 1 ml)
Opbevares ved -10 °C til -30 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase AccuPrime Taq DNA Polymerase High Fidelity
Reaktionshastighed Standard
Produkttype DNA-polymerase
Mængde 200 rxns
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 9X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Overhæng Blandet
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre