Få mere at vide
Invitrogen™ AccuPrime™TaqDNA-polymerase, High Fidelity
Product Code. 10125142
Change view
Click to view available options
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Antal reaktioner Unit Size
10125142 200 reaktioner Hver
10402112 1000 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10125142 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 12346086
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Includes
AccuPrime™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (40μL, at 5U/μL)) is supplied with: 50mM MgSO4 (1mL), 10X AccuPrime™ PCR Buffer I (1mL), 10X AccuPrime™ PCR Buffer II (1mL)
Buffer I and II differ in their concentration of thermostable AccuPrime™ protein. Their components are: 600mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180mM (NH4)2SO4, 20mM MgSO4, 2mM dGTP, 2mM dATP, 2mM dTTP, 2mM dCTP, thermostable AccuPrime™ protein, 10% glycerol. The supplied PCR Buffer is a 10X concentrate and should be diluted for use. Buffer I is optimized for plasmids, cDNA, and λDNA. Buffer II is optimized for genomic DNA.
Invitrogen AccuPrimeTaqDNA Polymerase, High Fidelity, leverer kvalificerede reagenser til high-fidelity PCR-amplifikation af nukleinsyreskabeloner.
Invitrogen AccuPrimeTaqDNA Polymerase, High Fidelity, leverer kvalificerede reagenser til high-fidelity PCR-amplifikation af nukleinsyreskabeloner. Den indeholder en enzymblanding af platinTaq DNA-polymerase og et korrektur-enzym, plus AccuPrime tilbehørsproteiner til forbedret PCR-troskab, udbytte og specificitet i forhold til andre hot-start DNA-polymeraser.
Funktioner af AccuPrimeTaq DNA-polymerase, High Fidelity
  • Høj specificitet og udbytte til robust PCR-amplifikation
  • 9 gange højere troskab endTaq DNA-polymerase alene
  • Mimimale optimeringstrin, selv med ikke-optimerede primersæt
  • Effektiv amplifikation af mål over et bredt størrelsesområde op til 20 kb
Hvordan det virker
Pyrococcus species GB -D polymerase er et korrekturlæsende enzym, der besidder en 3' til 5' exonukleaseaktivitet. Blander dette enzym medTaq DNA-polymerase øger pålideligheden og muliggør amplifikation af simple og komplekse DNA-skabeloner over en lang række målstørrelser.
Platin antistoffet komplekserer med Taq DNA-polymerase og hæmmer aktivitet ved stuetemperatur. Aktiviteten genoprettes efter det indledende denatureringstrin, hvilket giver en automatisk varmstart-PCR.
Den termostabile AccuPrime tilbehørsproteiner forbedrer specifik primer-skabelon-hybridisering under hver PCR-cyklus, forhindrer fejlpriming og øger PCR-specificitet og -udbytte.
Order Info
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring • AccuPrime Taq DNA-polymerase, High Fidelity (1 x 40μ L ved 5 U/μ L)
• 10X AccuPrime PCR-buffer I (1 x 1 ml)
• 10X AccuPrime PCR-buffer II (1 x 1 ml)
• 50 mM MgS04 (1 x 1 ml)
Opbevares ved -10 °C til -30 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase AccuPrime Taq DNA Polymerase High Fidelity
Reaktionshastighed Standard
Produkttype DNA-polymerase
Mængde 200 rxns
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 9X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Overhæng Blandet
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre