Få mere at vide
Invitrogen™ AccuPrime™Pfx SuperMix
Description
Includes
AccuPrime Pfx SuperMix leveres i 1,1X koncentration for at tillade ca. 10 % af det endelige reaktionsvolumen at blive brugt til tilsætning af primer og skabelonopløsninger. Reagenser, der er tilstrækkelige til 200 amplifikationsreaktioner på μhver 25 L (4 x 1,125 ml) er leveret. AccuPrime Pfx SuperMix-komponenter: 22U/mL Thermococcus arter KOD termostabil polymerase kompleksbundet med anti-KOD antistoffer, 66 mM Tris-SO 4 (pH 8,4), 30,8 mM (NH 4 ) 2 SO 4 , 11 mM KCl, 1,1 mM MgSO 4 , M dNTPs, M μdNTPs, 330 AccuPrime proteiner, stabilisatorer.
Requires
Skabelon og primere
Invitrogen AccuPrimePfx SuperMix leverer reagenser til high-fidelity, højspecificitet amplifikation af DNA-fragmenter. High fidelity leveres af et proprietært enzympræparat, der indeholder rekombinant DNA-polymerase fra Thermococcus -arten KOD med korrektur-aktivitet. Denne brugsklare blanding af DNA-polymerase, tilbehørsproteiner, salte, magnesium og dNTP'er er designet til effektiv PCR-amplifikation.
Funktioner
- >26 gange højere troskab end medTaq DNA polymerase
- Reduceret opsætningstid
- Producerer produkter med stumpe ender
Applikationer
- PCR med høj nøjagtighed
- Amplifikation af fragmenter op til 15 kb
- Kloning& mutagenese
Bemærk
- Termostabil AccuPrimePfx SuperMix-proteiner forbedrer primer-skabelon-hybridisering under hver cyklus, hvilket øger specificitet og udbytte.
Informations sur la commande
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Spécification
Spécification
| Koncentration | 1.1X |
| Indhold og opbevaring | AccuPrimePfx SuperMix (4x 1,125 ml) Opbevar kl– °20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| Polymerase | AccuPrime Pfx DNA polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Mængde | 200 rxns |
| Forsendelsestilstand | Våd eller tøris |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed |
| Troskab (vs. Taq) | 26X |
| Afficher plus |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.