Få mere at vide
Invitrogen™ AccuPrime™Pfx DNA polymerase
Description
Includes
AccuPrime Pfx DNA Polymerase (100μL, at 2.5U/μL) is provided with 10X AccuPrime reaction mix (1mL) that contains dNTPs and a separate vial (1mL) of 50mM MgSO4. Reagents are provided for 200 amplification reactions of 50μL each.
AccuPrimePfx DNA Polymerase er ideel til high-fidelity amplifikation af DNA-fragmenter til downstream-applikationer såsom kloning og mutagenese. High fidelity leveres af et proprietært enzympræparat indeholdende rekombinant DNA-polymerase fra Thermococcus arter KOD med korrekturlæsning (3'→ 5' exonuklease) aktivitet. Platin-anti- Pfx DNA-polymerase-antistoffer hæmmer polymeraseaktivitet, hvilket giver hot-start-egenskaber til forbedret PCR-specificitet (se figur). Termostabil AccuPrime tilbehørsproteiner forbedrer specifik primer-skabelon-hybridisering under hver PCR-cyklus, hvilket øger specificitet, udbytte og robusthed over Platinum Pfx alene.
Fordele ved AccuPrimePfx DNA polymerase
- Større end 26 gange højere troskab endTaq DNA polymerase
- Amplifikation af fragmenter op til 12 kb
- Minimeret PCR-optimering
Applikationer
- Amplificering af DNA fra komplekse genomiske, virale og plasmidskabeloner
- RT-PCR
- PCR med høj nøjagtighed
- Varmstarts-PCR
Bemærk
- AccuPrimePfx DNA Polymerase er især effektiv, hvor der kræves meget høje niveauer af troskab.
- 10X AccuPrimePfx- reaktionsblandingen indeholder MgS04 , dNTP'er og termostabile proteiner, der forbedrer specifik primer-template-hybridisering under hver PCR-cyklus.
Order Info
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | • AccuPrime Pfx DNA-polymerase (1 x 100μ L ved 2,5 U/μ L) • 10X AccuPrime Pfx-reaktionsblanding (1 x 1 mL) • 50 mM MgS04 (1 x 1 ml) Opbevares ved -20 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| Polymerase | AccuPrime Pfx DNA polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Mængde | 200 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Våd eller tøris |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed |
| Troskab (vs. Taq) | 26X |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Show More |