Få mere at vide
Invitrogen™ AccuPrime™ GC-rig DNA-polymerase
Artikelnummer. p-4926955
Skift visning
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10515013 200 reaktioner -
10033322 1000 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515013 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12337016
Indeholder
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase (100μL, at 2U/μL) is supplied with two 5X reaction buffers and a separate vial (1mL) of 50mM MgSO4 . Both buffers contain dNTPs, MgSO4 , and AccuPrime accessory proteins. Reaction buffer A (1mL) is for genomic targets. Reaction buffer B (1mL) is for use with cDNA, plasmid, or lambda targets. Sufficient reagents are provided for 200 amplification reactions of 25μL each (at 1 unit of enzyme per reaction).
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase er designet til at give høj-udbytte, høj specificitet amplifikation af vanskelige at amplificere skabeloner, såsom dem med> 65% GC indhold.
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase er designet til at give høj-udbytte, høj specificitet amplifikation af vanskelige at amplificere skabeloner, såsom dem med> 65% GC indhold. Sættet tilbyder et udvalg af buffere til amplifikation af genomiske DNA-mål (buffer A) eller ikke-GC-rige cDNA-, plasmid- og lambda-baserede mål (buffer B).
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase funktioner
  • Højt udbytte for mål op til 5 kb i længden
  • AccuPrime tilbehørsproteiner for forbedret PCR-specificitet
  • Følsomhed ned til 5 ng skabelon-DNA
Robuste og specifikke forstærkninger
De AccuPrime buffere indeholder termostabile proteiner, der forbedrer primer-template hybridisering under PCR, hvilket øger specificiteten af reaktionen. Selve polymerasen, fra archaebacterium Pyrolobus fumarius , har en fem gange bedre processivitet endTaq DNA-polymerase, og forbliver aktiv selv efter 4 timer ved 95 °C.
Enhedsdefinition
En enhed af AccuPrime GC-rig DNA-polymerase er den mængde enzym, der kræves for at inkorporere 10 nmol dNTP'er i syreuopløseligt materiale på 30 minutter. ved 74 °C.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • AccuPrime GC-rig DNA-polymerase (1 x 100μ L ved 2 U/μ L)
• 5X AccuPrime GC-rig buffer A (1 x 1 ml)
• 5X AccuPrime GC-rig buffer B (1 x 1 ml)
• 50 mM MgS04 (1 x 1 ml)
Opbevar kl– 20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase AccuPrime GC-rig DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Mængde 200 rxns
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 2X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Volumen 100μ L