Få mere at vide
Invitrogen™ 95401.H4POOL (Gærsletningspuljer)
Artikelnummer. 10722734
Skift visning
Inkluderer:
Leveres i fem rør, der hver indeholder μ200 L af de samlede deletioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
10722734 Leveres i fem rør, der hver indeholder μ200 L af de samlede deletioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10722734 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 95401.H4POOL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Indeholder
Leveres i fem rør, der hver indeholder μ200 L af de samlede deletioner.
Tillad samtidig analyse af et stort antal deletionsstammer gennem selektive vækstbetingelser
  • Identifikation og kvantificering af deletioner, der overlever selektion, kan bestemmes ved at hybridisere deletioner til mikroarray indeholdende alle stregkodeoligoerne
  • Stregkodeoligoer er unikke for hver sletning, hvilket muliggør hurtig identifikation af sletninger med høj kapacitet
  • Hver gærsletningspulje indeholder alle deletioner inden for stamme, ligeligt repræsenteret i poolen
Genekspressionsanalyse& Genotyping, Genotyping& Genomisk profilering, kortlægning af gærsletning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Leveres i fem rør, der hver indeholder μ200 L af de samlede deletioner
Indhold og opbevaring -68 °C til -85 °C