Få mere at vide
Invitrogen™ 95401.H1POOL (Gærsletningspuljer)
Artikelnummer. 10027332
Mængde:
5 x 200μ L rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10027332
Brand: Invitrogen™ 95401.H1POOL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Leveres i fem rør, der hver indeholder μ200 L poolede deletioner
Tillad samtidig analyse af et stort antal deletionsstammer gennem selektive vækstbetingelser
  • Identifikation og kvantificering af deletioner, der overlever selektion, kan bestemmes ved at hybridisere deletioner til mikroarray indeholdende alle stregkodeoligoer
  • Stregkodeoligoer er unikke for hver sletning, hvilket muliggør hurtig identifikation af sletninger med høj kapacitet
  • Hver gærsletningspulje indeholder alle deletioner inden for stamme, ligeligt repræsenteret i poolen
Genekspressionsanalyse og genotypning, genotyping og genomisk profilering, kortlægning af gærsletning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Agarose
Mængde 5 x 200μ L rør