Få mere at vide
Invitrogen™ 50 bp DNA-stige
Beskrivelse
Indeholder
50bp DNA-stige (1 μg/μ L) i 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM EDTA
Invitrogen 50 bp DNA Ladder er designet til dimensionering og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA i området fra 50 bp til 2.500 bp. 50 bp DNA Ladder består af 17 individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter og har referencebånd på 2500, 800 og 350 bp for nem orientering.
50 bp DNA Ladder er ideel til adskillelse på 2 % agarosegeler.
Højdepunkter på 50 bp DNA Ladder
•Skarpe, klare —båndkromatografi rensede fragmenter for ensartede og pålidelige resultater
•Praktisk —forsynet med 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer til sporing af DNA-migrering
•Præcis —en nøjagtig mængde af DNA i hvert bånd
Produktanvendelse
Den dobbeltstrengede DNA-stige kan visualiseres på 2% agarosegeler efter ethidiumbromid eller SYBR Sikker farvning. Stigen er designet med en ensartet intensitet af DNA-bånd for et klart overblik over hvert bånd. En nøjagtig mængde DNA i hvert bånd tillader omtrentlig kvantificering af DNA-prøver.
Denne stige kan radiomærkes med T4 polynukleotidkinase eller T4 DNA polymerase.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •100 μL 50 bp DNA-stige • 1 ml 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer Opbevares ved -20 °C. |
| Koncentration | 0,5μg/μl |
| Gel Type | Agarose |
| Klar til at indlæse | Nej |
| Prøveindlæsningsvolumen | 1 mL |
| Størrelsesområde | 50 til 2500 bp |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Gel kompatibilitet | Agarosegel |
| Antal reaktioner | 100 ansøgninger |
| Mængde | 50μ g |
| Vis mere |