Få mere at vide
Invitrogen™ 5' RACE-system til hurtig amplifikation af cDNA-ender, version 2.0
Artikelnummer. 10432702
Skift visning
Mængde:
10 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10432702 10 reaktioner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10432702 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18374058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12330.00 DKK
    12083.65 DKK / 1 sæt
    Spare 246.35 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
5' RACE-systemet leveres med komponenterne anført i tabel 1.
Velegnet til hurtig amplifikation af cDNA-ender (RACE) mellem defineret punkt i mRNA og 5'-enden
5' RACE-systemet giver et sæt prækvalificerede reagenser beregnet til syntese af førstestrengs cDNA, oprensning af førstestrengsprodukter, homopolymer tailing og fremstilling af mål-cDNA til efterfølgende amplifikation ved PCR. Kontrol-RNA, DNA og primere leveres til overvågning af systemets ydeevne. Systemet er nyttigt til amplifikation af sjældne meddelelser, for hvilke lidt sekvensinformation kan være tilgængelig, og til at fange 5'-endeinformationen af mRNA.
  • Bruger avancerede funktioner i SuperScriptII RNase H-RT til større førstestrengs cDNA-udbytte og øgede cDNA-længder
  • Forbereder specifikt cDNA fra op til μ1 g totalt eller poly(A)+ RNA i én reaktion
  • Tilbyder forbedret førstestrengs cDNA-oprensningsprocedure, der giver cDNA egnet til tailing
  • Bruger rekombinant TdT med optimerede reaktionsbetingelser i PCR-kompatibel buffer for at give et effektivt primer-annealingssted for PCR
Kloning, PCR og realtids-PCR, omvendt transkription, cDNA-biblioteker og bibliotekskonstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype cDNA-bibliotek
Indhold og opbevaring Den 5´ RACE-systemet leveres med komponenterne anført i tabel 1. Opbevar reagenserne ved -°20 C og DNA-oprensningskomponenterne ved +4 °C.
Til brug med (applikation) cDNA-biblioteker og bibliotekskonstruktion
Mængde 10 reaktioner