Få mere at vide
Invitrogen™ 3' RACE-system til hurtig amplifikation af cDNA-ender
Artikelnummer. 10277632
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10277632 20 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10277632 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18373019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8730.00 DKK
    6721.65 DKK / 20 reaktioner
    Spare 2008.35 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
3' RACE Systemkomponenter er anført i tabel 1.
Konverterer op til μ1 g totalt RNA-præparat eller 100 ng kontrol-RNA til cDNA i én reaktion
3' RACE System er velegnet til hurtig amplifikation af cDNA-ender (RACE) (1-3) og forankret PCR mellem et defineret punkt i mRNA og 3' poly(A)-enden. Systemet er nyttigt til amplifikation af sjældne meddelelser, for hvilke der er lidt sekvensinformation tilgængelig, og til at fange 3'-endeinformationen af mRNA.
  • Kan bruges med 5' RACE System til at klone sekvenser i fuld længde
  • Bruger avancerede funktioner i SuperScriptII RT til større førstestrengs cDNA-udbytter
  • Indeholder kontrol-RNA og primere til at overvåge systemets ydeevne
  • Giver detaljerede protokoller i manualen
Kloning, PCR og realtids-PCR, omvendt transkription, cDNA-biblioteker og bibliotekskonstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype cDNA-bibliotek
Indhold og opbevaring 3´ RACE-systemets komponenter er angivet i tabel 1. Opbevar systemet ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Til brug med (applikation) cDNA-biblioteker og bibliotekskonstruktion
Mængde 20 reaktioner