Få mere at vide
Invitrogen™ 293A cellelinje
Artikelnummer. 10779564
Skift visning
Mængde:
1 x 107 celler/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10779564 1 x 107 celler/ml Hver
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10779564 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R70507
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Indeholder
293A cellelinje
Indeholder en stabilt integreret kopi af E1-genet, der leverer de E1-proteiner (E1a og E1b), der er nødvendige for at generere rekombinant adenovirus
En subklon af 293-cellelinjen og har en relativt flad morfologi, den letter den indledende produktion, amplifikation og titrering af replikationsinkompetent adenovirus.
  • Flad morfologi af celler gør titreringsproceduren lettere og egnet til screening af adenovirale konstruktioner
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, konstitutiv ekspression, pattedyrcellekultur, pattedyrekspression, pattedyrekspressionscellelinjer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, viral genlevering, viral vaccineproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 hætteglas med 1 x 107 celler. Opbevares i flydende nitrogen.
Cellelinje 293A
Arter ADN
Mængde 1 x 107 celler/ml
Produktlinje ViraPower