Få mere at vide
Invitrogen™ 2-YT bouillon
Artikelnummer. 11548916
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11548916 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11548916 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 22712020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    866.00 DKK
    839.65 DKK / 500g
    Spare 26.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
2-YT Bouillon er et næringsrigt mikrobielt vækstmedium, der anvendes til dyrkning af E. coli og vækst af værter til replikation af M13-vektorer.
2-YT Bouillon er et næringsrigt mikrobielt vækstmedium, der anvendes til dyrkning af E. coli og vækst af værter til replikation af M13-vektorer. 2-YT-formuleringen ligner Lennox LB-medium, men indeholder dobbelt koncentration af gærekstrakt og en 60 % højere koncentration af pepton. 2-YT-medium tillader celler at nå højere tæthed og øge rekombinant proteinproduktion sammenlignet med LB-medieformuleringer.
2-YT Bouillon formulering Formulering
pr. liter: 16 g SELECT Peptone 140 (pancreatisk fordøjelse af kasein), 10 g SELECT gærekstrakt og 5 g NaCl.
Bemærk: For at forberede 1 L 2-YT-medium skal du veje 31 g pulver og tilsætte destilleret vand til 1 L. Juster pH-værdien til 7,0 med 5 N NaOH og steriliser ved autoklavering i 20 minutter ved °121 C.
Primære applikationer
• Vækst af værter til replikation af M13-vektorer
• Rekombinant proteinekspression
• Opnå højere plasmid-DNA-
udbytte Find det medieformat, der passer til dine behov.
Vi tilbyder en række klar-til-brug medieformuleringer, herunder LB Bouillon (kat.nr. 10855001), Terrific Broth (kat.nr. A1374301) og SOC Recovery Medium (kat.nr. 15544034).
Bestellinformation
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Indhold og opbevaring •2-YT bouillonpulver (500 g)
Opbevares ved stuetemperatur.
Format Flaske
Medietype 2-YT bouillon (gærekstrakt trypton)
Fremstillingsmetode Autoklavering
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Målorganismeklasse Coliforme bakterier
Mængde 500 g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter Escherichia coli
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.