Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ PCR Master Mix
Beskrivelse
Invitrogen Platin SuperFi PCR Master Mix er en klar-til-brug blanding af DNA-polymerase, salte, magnesium og dNTP'er til effektiv PCR-amplifikation. Kun skabelon, primere og vand skal tilføjes, hvilket reducerer antallet af pipetteringstrin under PCR-reaktionsopsætning.
Platin SuperFi PCR Master Mix bevarer alle Platinums funktioner SuperFi DNA Polymerase, en korrekturlæsende DNA-polymerase, der kombinerer overlegen troskab med pålidelig Platinum hot-start-teknologi. Platin SuperFi DNA-polymerase er ideelt egnet til kloning, mutagenese og andre applikationer, der drager fordel af suveræn sekvensnøjagtighed.
Platin SuperFi DNA-polymerase er konstrueret med et DNA-bindende domæne, hvilket resulterer i høj processivitet og øget resistens over for PCR-hæmmere. Denne funktion muliggør også hurtigcyklende protokoller og forstærkning af lange mål. Platinum hot-start-teknologien er baseret på proprietære antistoffer, der hæmmer enzymaktivitet indtil det indledende PCR-denatureringstrin, hvilket forhindrer uspecifik amplifikation og primernedbrydning.
Funktioner
- Enestående> 300XTaq troskab
- Høj specificitet og øget udbytte med Platinum hot-start teknologi
- Robust forstærkning af vanskelige mål med højt GC-indhold
- Reaktionsopsætning ved stuetemperatur og 24-timers bænkstabilitet af præmonterede reaktioner
- Amplifikation af prøver med suboptimal renhed
Applikationer
- PCR med høj nøjagtighed
- Kloning og subkloning
- Stedstyret mutagenese
- Amplifikation af GC-rige skabeloner
- Generering af skabeloner til sekventering
- High-throughput PCR
- Lang PCR
Bemærk
- Udglødningsregler for Platinum SuperFi DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser.
- Platin SuperFi PCR Master Mix leveres med separat SuperFi GC Enhancer til svære og GC-rige skabeloner (˃65 % GC).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •2X platin SuperFi PCR Master Mix (2 x 1,25 ml) • SuperFi GC Enhancer (1,25 ml) • Nukleasefrit vand (2 x 1,25 ml) Opbevar kl– 5 °C til– 30 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Polymerase | Platin SuperFi DNA polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Våd eller tøris |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed |
| Troskab (vs. Taq) | 300X |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Vis mere |