Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ PCR Master Mix
Artikelnummer. 15535043
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
5 x 500 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
2500 reaktioner
500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15535043 500 reaktioner 500 reaktioner
15525043 100 reaktioner 100 reaktioner
15545043 5 x 500 reaktioner 2500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15535043 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12358050
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen Platin SuperFi PCR Master Mix er en klar-til-brug blanding af DNA-polymerase, salte, magnesium og dNTP'er til effektiv PCR-amplifikation.
Invitrogen Platin SuperFi PCR Master Mix er en klar-til-brug blanding af DNA-polymerase, salte, magnesium og dNTP'er til effektiv PCR-amplifikation. Kun skabelon, primere og vand skal tilføjes, hvilket reducerer antallet af pipetteringstrin under PCR-reaktionsopsætning.
Platin SuperFi PCR Master Mix bevarer alle Platinums funktioner SuperFi DNA Polymerase, en korrekturlæsende DNA-polymerase, der kombinerer overlegen troskab med pålidelig Platinum hot-start-teknologi. Platin SuperFi DNA-polymerase er ideelt egnet til kloning, mutagenese og andre applikationer, der drager fordel af suveræn sekvensnøjagtighed.
Platin SuperFi DNA-polymerase er konstrueret med et DNA-bindende domæne, hvilket resulterer i høj processivitet og øget resistens over for PCR-hæmmere. Denne funktion muliggør også hurtigcyklende protokoller og forstærkning af lange mål. Platinum hot-start-teknologien er baseret på proprietære antistoffer, der hæmmer enzymaktivitet indtil det indledende PCR-denatureringstrin, hvilket forhindrer uspecifik amplifikation og primernedbrydning.
Funktioner
  • Enestående> 300XTaq troskab
  • Høj specificitet og øget udbytte med Platinum hot-start teknologi
  • Robust forstærkning af vanskelige mål med højt GC-indhold
  • Reaktionsopsætning ved stuetemperatur og 24-timers bænkstabilitet af præmonterede reaktioner
  • Amplifikation af prøver med suboptimal renhed
Applikationer
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Kloning og subkloning
  • Stedstyret mutagenese
  • Amplifikation af GC-rige skabeloner
  • Generering af skabeloner til sekventering
  • High-throughput PCR
  • Lang PCR
Bemærk
  • Udglødningsregler for Platinum SuperFi DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser.
  • Platin SuperFi PCR Master Mix leveres med separat SuperFi GC Enhancer til svære og GC-rige skabeloner (˃65 % GC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •2X platin SuperFi PCR Master Mix (10 x 1,25 ml)
• SuperFi GC Enhancer (4 x 1,25 ml)
• Nukleasefrit vand (10 x 1,25 ml)
Opbevar kl– 5 °C til– 30 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Platin SuperFi DNA polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Mængde 500 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 300X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre