Få mere at vide
Invitrogen™ 100 bp DNA-stige
Artikelnummer. p-4924091
Skift visning
Mængde:
1μl DNA Ladder (500 ng), 1μl prøveindlæsningsbuffer, 500 applikationer
100μ L DNA-stige, 1 mL 10X prøveindlæsningsbuffer, 100 applikationer
Pakningsstørrelse:
250µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11538766 100μ L DNA-stige, 1 mL 10X prøveindlæsningsbuffer, 100 applikationer 50µg
11580916 1μl DNA Ladder (500 ng), 1μl prøveindlæsningsbuffer, 500 applikationer 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Artikelnummer. 11538766 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 15628019
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Invitrogen 100 bp DNA Ladder er designet til dimensionering og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA i området fra 100 bp til 2.000 bp.
Invitrogen 100 bp DNA Ladder er designet til dimensionering og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA i området fra 100 bp til 2.000 bp. 100 bp DNA Ladder består af 13 individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter og har referencebånd på 2000, 1500 og 600 bp for nem orientering.
100 bp DNA Ladder er ideel til adskillelse på 1 –2% agarosegeler.
Højdepunkter på 100 bp DNA Ladder:
Skarpe, klare —båndkromatografi rensede fragmenter for ensartede og pålidelige resultater
Praktisk —forsynet med 10X BlueJuice Gel Loading Buffer til sporing af prøve-DNA-migrering
Præcis —en nøjagtig mængde af DNA
i hvert bånd Produktanvendelse
Den dobbeltstrengede DNA-stige kan visualiseres på 1 –2% agarosegeler efter ethidiumbromid eller SYBR Sikker farvning. Stigen er designet med en ensartet intensitet af DNA-bånd for et klart overblik over hvert bånd. En nøjagtig mængde DNA i hvert bånd tillader omtrentlig kvantificering af DNA-prøver.
Denne stige kan radiomærkes med T4 polynukleotidkinase eller T4 DNA polymerase.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •100 μL 100 bp DNA-stige
• 1 ml 10X BlueJuice Gel Loading Buffer
Opbevares ved -20 °C.
Koncentration 0,5μg/μl
Gel Type Agarose
Klar til at indlæse Nej
Prøveindlæsningsvolumen 1 mL
Størrelsesområde 100 til 2000 bp
Volumen (metrisk) 100μ l
Gel kompatibilitet Agarosegel
Sættets indhold 100 μL DNA Ladder, 1 mL 10X Sample Loading Buffer, 100 Applications
Antal reaktioner 100 ansøgninger
Mængde 100μ L DNA-stige, 1 mL 10X prøveindlæsningsbuffer, 100 applikationer
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på tøris
Teknologi Individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter
Produkttype DNA-stige