Få mere at vide
Invitrogen™ 1 Kb Plus DNA-stige
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4924079
Mængde:
1μl DNA Ladder (500 ng), 1μl prøveindlæsningsbuffer, 500 applikationer
4 x 500 μl DNA-stige, 4 x 1 ml prøveindlæsningsbuffer, 2000 applikationer
Pakningsstørrelse:
1000µg
250µg
Artikelnummer. 11578636
Brand: Invitrogen™ 10787018
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Kræver
Gel-loading buffer (Invitrogen-varenr. 10816015)
Kraftfuldt værktøj til at estimere molekylvægten af lineære, dobbeltstrengede DNA-fragmenter
En Kb Plus DNA-stige er sammensat af 20 højt oprensede, dobbeltstrengede DNA-bånd, der spænder fra 100 bp til 12.000 bp. Denne stige har 12 jævnt fordelte bånd, der spænder fra 1 Kb til 12 Kb, hurtigorienteringsbånd ved 1.650 bp, der danner en distinkt dublet med 2 Kb-bånd, og syv bånd med runde størrelser under 1 Kb. En Kb Plus DNA-stige er kompatibel med agarosegeler støbt i laboratoriet samt E-Gel™ forstøbte agarosegeler. En Kb Plus DNA-stige er den mest populære DNA-stige, der bruges til at estimere molekylær masse af dobbeltstrengede DNA-bånd fra PCR, restriktionsfordøjelser og andre molekylærbiologiske protokoller. I modsætning til nogle andre DNA-stiger er 1 Kb Plus DNA-stigen blevet specielt designet med bånd af runde størrelser, der er nemme at huske. Logisk båndlayout og hurtig identifikationsdublet gør det muligt at estimere størrelsen af båndet ved et blik.
  • Runde båndstørrelser, der er nemme at huske
  • Bredt størrelsesområde (100 bp–12 Kb)
  • Kompatibel med alle agarosegeler
  • Mindre affald, bæredygtig emballage
  • Den populære og mest brugervenlige stige
  • Enkeltstige til de fleste behov
  • Forenklet format til brug med alle DNA-agarosegeler
  • Kompatibel med DNA-farvning og radiomærkning
Akrylamidgelelektroforese, agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 500 μL 1 Kb Plus DNA-stige
• 1 ml 10X BlueJuice Gel Loading Buffer
Opbevares ved -20°C.
Koncentration 0,5μg/μl
Gel Type Agarose
Produkttype DNA-stige
Klar til at indlæse Nej
Prøveindlæsningsvolumen 1 mL
Størrelsesområde 100 til 15.000 bp
Volumen (metrisk) 500 μl
Gel kompatibilitet Agarosegel
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Sættets indhold 500 μL DNA Ladder (250 μg), 1 mL Sample Loading Buffer, 500 Applications
Antal reaktioner 500 applikationer
Mængde 1μl DNA Ladder (500 ng), 1μl prøveindlæsningsbuffer, 500 applikationer
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på tøris
Teknologi Individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter