Få mere at vide
Invitrogen™ 1 Kb Plus DNA-stige
Artikelnummer. 11578636
Skift visning
Mængde:
1μl DNA Ladder (500 ng), 1μl prøveindlæsningsbuffer, 500 applikationer
4 x 500 μl DNA-stige, 4 x 1 ml prøveindlæsningsbuffer, 2000 applikationer
Pakningsstørrelse:
1000µg
250µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11578636 1μl DNA Ladder (500 ng), 1μl prøveindlæsningsbuffer, 500 applikationer 250µg
11573127 4 x 500 μl DNA-stige, 4 x 1 ml prøveindlæsningsbuffer, 2000 applikationer 1000µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11578636 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10787018
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Benötigt
Gel-loading buffer (Invitrogen-varenr. 10816015)
Kraftfuldt værktøj til at estimere molekylvægten af lineære, dobbeltstrengede DNA-fragmenter
En Kb Plus DNA-stige er sammensat af 20 højt oprensede, dobbeltstrengede DNA-bånd, der spænder fra 100 bp til 12.000 bp. Denne stige har 12 jævnt fordelte bånd, der spænder fra 1 Kb til 12 Kb, hurtigorienteringsbånd ved 1.650 bp, der danner en distinkt dublet med 2 Kb-bånd, og syv bånd med runde størrelser under 1 Kb. En Kb Plus DNA-stige er kompatibel med agarosegeler støbt i laboratoriet samt E-Gel™ forstøbte agarosegeler. En Kb Plus DNA-stige er den mest populære DNA-stige, der bruges til at estimere molekylær masse af dobbeltstrengede DNA-bånd fra PCR, restriktionsfordøjelser og andre molekylærbiologiske protokoller. I modsætning til nogle andre DNA-stiger er 1 Kb Plus DNA-stigen blevet specielt designet med bånd af runde størrelser, der er nemme at huske. Logisk båndlayout og hurtig identifikationsdublet gør det muligt at estimere størrelsen af båndet ved et blik.
  • Runde båndstørrelser, der er nemme at huske
  • Bredt størrelsesområde (100 bp–12 Kb)
  • Kompatibel med alle agarosegeler
  • Mindre affald, bæredygtig emballage
  • Den populære og mest brugervenlige stige
  • Enkeltstige til de fleste behov
  • Forenklet format til brug med alle DNA-agarosegeler
  • Kompatibel med DNA-farvning og radiomærkning
Akrylamidgelelektroforese, agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Bestellinformation
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Indhold og opbevaring • 500 μL 1 Kb Plus DNA-stige
• 1 ml 10X BlueJuice Gel Loading Buffer
Opbevares ved -20°C.
Koncentration 0,5μg/μl
Gel Type Agarose
Klar til at indlæse Nej
Prøveindlæsningsvolumen 1 mL
Størrelsesområde 100 til 15.000 bp
Volumen (metrisk) 500 μl
Gel kompatibilitet Agarosegel
Sættets indhold 500 μl DNA-stige (250 μg), 1 ml prøveindlæsningsbuffer, 500 anvendelser
Antal reaktioner 500 applikationer
Mængde 1μl DNA Ladder (500 ng), 1μl prøveindlæsningsbuffer, 500 applikationer
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på tøris
Teknologi Individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter
Produkttype DNA-stige
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.