Få mere at vide
Invitrogen™ 1 Kb Plus DNA-stige
Artikelnummer. 11573127
Skift visning
Mængde:
1μl DNA Ladder (500 ng), 1μl prøveindlæsningsbuffer, 500 applikationer
4 x 500 μl DNA-stige, 4 x 1 ml prøveindlæsningsbuffer, 2000 applikationer
Pakningsstørrelse:
1000µg
250µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11573127 4 x 500 μl DNA-stige, 4 x 1 ml prøveindlæsningsbuffer, 2000 applikationer 1000µg
11578636 1μl DNA Ladder (500 ng), 1μl prøveindlæsningsbuffer, 500 applikationer 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11573127 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10787026
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
Gel-loading buffer (Invitrogen-varenr. 10816015)
Kraftfuldt værktøj til at estimere molekylvægten af lineære, dobbeltstrengede DNA-fragmenter
En Kb Plus DNA-stige er sammensat af 20 højt oprensede, dobbeltstrengede DNA-bånd, der spænder fra 100 bp til 12.000 bp. Denne stige har 12 jævnt fordelte bånd, der spænder fra 1 Kb til 12 Kb, hurtigorienteringsbånd ved 1.650 bp, der danner en distinkt dublet med 2 Kb-bånd, og syv bånd med runde størrelser under 1 Kb. En Kb Plus DNA-stige er kompatibel med agarosegeler støbt i laboratoriet samt E-Gel™ forstøbte agarosegeler. En Kb Plus DNA-stige er den mest populære DNA-stige, der bruges til at estimere molekylær masse af dobbeltstrengede DNA-bånd fra PCR, restriktionsfordøjelser og andre molekylærbiologiske protokoller. I modsætning til nogle andre DNA-stiger er 1 Kb Plus DNA-stigen blevet specielt designet med bånd af runde størrelser, der er nemme at huske. Logisk båndlayout og hurtig identifikationsdublet gør det muligt at estimere størrelsen af båndet ved et blik.
  • Runde båndstørrelser, der er nemme at huske
  • Bredt størrelsesområde (100 bp–12 Kb)
  • Kompatibel med alle agarosegeler
  • Mindre affald, bæredygtig emballage
  • Den populære og mest brugervenlige stige
  • Enkeltstige til de fleste behov
  • Forenklet format til brug med alle DNA-agarosegeler
  • Kompatibel med DNA-farvning og radiomærkning
Akrylamidgelelektroforese, agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 4 x 500 μL 1 Kb Plus DNA-stige
• 4 x 1 ml 10X BlueJuice Gel Loading Buffer
• Opbevares ved -20°C.
Koncentration 0,5μg/μl
Gel Type Agarose
Klar til at indlæse Nej
Prøveindlæsningsvolumen 1 mL
Størrelsesområde 100 til 15.000 bp
Volumen (metrisk) 500 μl
Gel kompatibilitet Agarosegel
Sættets indhold 4 x 500 μL DNA Ladder, 4 x 1 mL Sample Loading Buffer, 2000 Applications
Antal reaktioner 2000 applikationer
Mængde 4 x 500 μl DNA-stige, 4 x 1 ml prøveindlæsningsbuffer, 2000 applikationer
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på tøris
Teknologi Individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter
Produkttype DNA-stige