Få mere at vide
Invar™, jern-nikkel pulver, -325 mesh, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Invar bruges, hvor der kræves høj dimensionsstabilitet, såsom præcisionsinstrumenter, ure, seismiske krybemålere, tv-skyggemaskerammer, ventiler i motorer og antimagnetiske ure.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Invar™ Iron Nickel powder |
| Farve | Grå |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Fe:Ni 65:35 wt% |
| Mængde | 500 g |
| Maskestørrelse | −325 Mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Pulver |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD01741928 |
| FN nummer | UN3089 |
| Vis mere |