Få mere at vide
Cytiva INV-907 Injection Kit
Artikelnummer. 11390152 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Materiale:
ETFE, Titanium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale unitSize
11390152 ETFE, Titanium Hver
1 options
Artikelnummer. 11390152 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18111089
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udvalg af manuelle og automatiserede ventiler for at imødekomme forskellige ydelseskrav.
  • Designet til biokompatibilitet
  • Hver ventil kan indsættes i strømningsvejen uden at forårsage unødvendig blanding eller prøvefortynding
  • Inkluderer påfyldningsport og nål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Injektionssæt
Materiale ETFE, Titanium
Oversigt Sættet inkluderer påfyldningsport og nål.