Få mere at vide
Inulin
Artikelnummer. 11488347
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488347 50 g 50g
11478347 10 g 10g
11498347 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18425.18
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9005-80-5
Blanding af fructosepolymerer, der tjener som kulhydratopbevaring i planter.Inulin bruges til behandling af højt blodfedt, kolesterol og triglycerider. Det bruges også til vægttab, forstoppelse og fungerer også som et fødevaretilsætningsstof til at forbedre smagen og som en vaccineadjuvans. Yderligere bruges det til at erstatte sukker, fedt og mel. Det bruges også til at måle nyrefunktionen ved at bestemme den glomerulære filtrationshastighed (GFR). Ud over dette bruges det til at erstatte noget af melet i bagværk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Blanding af fruktosepolymerer, der tjener som kulhydratopbevaring i planter.Inulin bruges til behandling af højt blodfedt, kolesterol og triglycerider. Det bruges også til vægttab, forstoppelse og fungerer også som et fødevaretilsætningsstof til at forbedre smagen og som en vaccineadjuvans. Yderligere bruges det til at erstatte sukker, fedt og mel. Det bruges også til at måle nyrefunktionen ved at bestemme den glomerulære filtrationshastighed (GFR). Ud over dette bruges det til at erstatte noget af melet i bagværk.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Giver D-fructose og D-glukose efter syrehydrolyse.Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-80-5
MDL nummer MFCD00131407
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inulin
Analyseprocentområde 0.98
Mængde 50 g
Merck Index 14,5004
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.