Få mere at vide
Inulin
Beskrivelse
Blanding af fructosepolymerer, der tjener som kulhydratopbevaring i planter.Inulin bruges til behandling af højt blodfedt, kolesterol og triglycerider. Det bruges også til vægttab, forstoppelse og fungerer også som et fødevaretilsætningsstof til at forbedre smagen og som en vaccineadjuvans. Yderligere bruges det til at erstatte sukker, fedt og mel. Det bruges også til at måle nyrefunktionen ved at bestemme den glomerulære filtrationshastighed (GFR). Ud over dette bruges det til at erstatte noget af melet i bagværk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Blanding af fruktosepolymerer, der tjener som kulhydratopbevaring i planter.Inulin bruges til behandling af højt blodfedt, kolesterol og triglycerider. Det bruges også til vægttab, forstoppelse og fungerer også som et fødevaretilsætningsstof til at forbedre smagen og som en vaccineadjuvans. Yderligere bruges det til at erstatte sukker, fedt og mel. Det bruges også til at måle nyrefunktionen ved at bestemme den glomerulære filtrationshastighed (GFR). Ud over dette bruges det til at erstatte noget af melet i bagværk.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Giver D-fructose og D-glukose efter syrehydrolyse.Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Inulin |
| Analyseprocentområde | 0.98 |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 10 g |
| Merck Index | 14,5004 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |