Få mere at vide
Inulin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456921 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456921 100 g 100g
11446921 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456921 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219897180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3805.00 DKK
    3620.20 DKK / 100g
    Spare 184.80 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-80-5
Molekylær formel (C6H10O5)n
Synonym Dahlin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inulin
Farve Hvid
Mængde 100 g
Formel vægt ≈5,000
Fysisk form Fritflydende pulver