Få mere at vide
Inulin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446921 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446921 25 g -
11456921 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446921 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219897125
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-80-5
Molekylær formel (C6H10O5)n
Synonym Dahlin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inulin
Farve Hvid
Mængde 25 g
Formel vægt ≈5,000
Fysisk form Fritflydende pulver