Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Inulin, fra cikorierod
Artikelnummer. 15398836 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15398836 25 g 25g
15525236 100 g 100g
15378967 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15398836 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 457100250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    903.00 DKK
    812.65 DKK / 25g
    Spare 90.35 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9005-80-5
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-80-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inulin
Tab ved tørring 10% maks. (2 g, 105 °C, 2 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 25 g