Få mere at vide
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft Gule ørepropper
Shop alle 3M produkter
Med ledning:
Corded
Med ledning
Uden ledning
Uncorded
Pakningsstørrelse:
1 par
200 par
250 par
Description
- Fremstillet af et langsomt ekspanderende PU-skummateriale
- Giver jævnt fordelt tryk, giver fleksibilitet og en god tætning med optimal komfort.
- Lys, neonfarve gør den tiltalende for bærere
Specifications
Specifications
| Farve | Gul Neon |
| Certificeringer/compliance | CE-godkendt |
| Til brug med (applikation) | Til generel industriel brug |
| Par pr pakke | 250 par |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 36 dB |
| Med ledning | Uden ledning |
| Produkttype | Ørepropper |
| Materiale | Polyurethan |
| Stil | Rul ned |