Få mere at vide
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft Gule ørepropper
Artikelnummer. 17237650 Shop alle 3M produkter
Med ledning:
Corded
Med ledning
Uden ledning
Uncorded
Pakningsstørrelse:
1 par
200 par
250 par
Artikelnummer. 17237650
Brand: 3M™ 7100111802
Tilbyder høj dæmpning og er lavet af et langsomt ekspanderende PU-skummateriale. 3M E-A-R Øreprop af polyurethan– 36dB.
  • Fremstillet af et langsomt ekspanderende PU-skummateriale
  • Giver jævnt fordelt tryk, giver fleksibilitet og en god tætning med optimal komfort.
  • Lys, neonfarve gør den tiltalende for bærere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul Neon
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Til brug med (applikation) Til generel industriel brug
Par pr pakke 250 par
Noise Reduction Rating (NRR) 36 dB
Med ledning Uden ledning
Produkttype Ørepropper
Materiale Polyurethan
Stil Rul ned