Få mere at vide
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft Gule ørepropper
Artikelnummer. 11779305 Shop alle 3M produkter
Med ledning:
Corded
Med ledning
Uden ledning
Uncorded
Pakningsstørrelse:
1 par
200 par
250 par
Artikelnummer. 11779305
Brand: 3M™ 7000052845
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder høj dæmpning og er lavet af et langsomt ekspanderende PU-skummateriale. 3M E-A-R Øreprop af polyurethan– 36dB.
  • Fremstillet af et langsomt ekspanderende PU-skummateriale
  • Giver jævnt fordelt tryk, giver fleksibilitet og en god tætning med optimal komfort.
  • Lys, neonfarve gør den tiltalende for bærere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul Neon
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Ledningsmateriale Vinyl
Mængde 200/Pk.
Noise Reduction Rating (NRR) 36 dB
Med ledning Med ledning
Produkttype Ørepropper
Materiale Polyurethan
Stil Rul ned