Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ IC fikseringsbuffer
Beskrivelse
- Kompatibel med overfladefarvning af fluorochrom-konjugerede antistoffer
- Kan bruges som en korttidsopbevaringsbuffer til fluorokrom (inklusive tandemfarvestoffer)-farvede celler i op til 3 dage ved 2° til 8 °C (opbevares i mørke)
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 125 ml |
| Reagenstype | Fikseringsreagens |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttype | Fikseringsbuffer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- eBioscience IC Fixation Buffer
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde