Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Intracellulær fiksering& Permeabiliseringsbuffersæt
Artikelnummer. 15284728
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15284728 1 sæt Hver
1 options
Indeholder natriumazid og formaldehyd
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15284728 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 88882400
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder natriumazid og formaldehyd
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
  • IC fikseringsbuffer
  • Permeabiliseringsbuffer (10X)
Designet til brug i intracellulær farvning og flowcytometrisk analyse og er specielt formuleret til at reducere ikke-specifik farvning af fluorokrom-mærkede antistoffer og øge fluorescens signal-til-støj-forhold.
  • I det første trin kan levende celler 'fikseres' med fikseringsbufferen, som tværbinder proteiner
  • Det andet trin, ved hjælp af permeabiliseringsbufferen, skaber huller i membranen og tillader de intracellulære farvningsantistoffer at trænge effektivt ind i cellen
  • Efterfølgende vasketrin, antistoftilsætninger og inkubationer efter cellepermeabilisering bør udføres ved hjælp af permeabiliseringsbufferen
  • Afsluttende vasketrin og celleresuspension før prøven køres udføres ved hjælp af Flow Cytometri Staining Buffer (kat. 00-4222).
  • Dette kit bruges almindeligvis til at farve cytoplasmatiske proteiner og proteiner i den sekretoriske vej såsom kemokiner og cytokiner
  • Anbefales ikke til intranukleær farvning. I stedet henvises til Foxp3/Transcription Factor Buffer Set for nuklear farvning
  • Før fikseringstrinnet anbefales det at mærke de levende celler ved hjælp af et af de fikserbare viabilitetsfarvestoffer og derefter fortsætte med fiksering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje eBioscience
Produkttype Fixn/Perm Buffer Sæt
Mængde 1 sæt
Løsningstype Fikserings-/permeabiliseringsbuffer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • eBioscience Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde