Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Intracellulær fiksering& Permeabiliseringsbuffer (plus Brefeldin A)
Artikelnummer. 15128746
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15128746 1 sæt Hver
1 options
Indeholder natriumazid og formaldehyd
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15128746 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 88882388
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00 DKK
    1738.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 331.20 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder natriumazid og formaldehyd
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
  • Brefeldin En løsning
  • IC fikseringsbuffer
  • Permeabiliseringsbuffer (10X) . Permeabiliseringsbuffer leveres som et 10X koncentrat. 1X Permeabilization Buffer indeholder 0,1 % saponin og 0,09 % natriumazid.
Designet til brug ved fremstilling af levende celler til intracellulær farvning og flowcytometrisk analyse. En proteintransporthæmmer (Brefeldin A) er inkluderet til behandling af celler under dyrkning, for at forårsage akkumulering af cytokinprotein ved Golgi og forbedre den resulterende farvning.
  • Fikseringsbuffer bruges til at tværbinde, stabilisere og fiksere cellemembranen
  • Permeabiliseringsbuffer bruges til reversibelt at permeabilisere cellemembranen, så farvningsantistofferne kan trænge ind i cellen effektivt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Reagenstype Fikseringsreagens, permeabiliseringsreagens
Produktlinje eBioscience
Produkttype Fikserings-/permeabiliseringsbuffer