Få mere at vide
Falcon™ intestinal differentiation media pack, kit
Artikelnummer. 10506771 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
1 pakke
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10506771 1 pakke 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10506771 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 355058
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Corning Intestinal Differentiation Media Pack contains Corning Seeding Basal Medium (500mL), Differentiation Medium (500mL), and Corning MITO+ Serum Extender (2 x 0.5mL), all in one convenient kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 pakke