Få mere at vide
Code Corporation™ International Power Supply Barrel Plug med US/EU/UK/AU Adapter Clips
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Tøndestik, 5 V (1 A)
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 38.1 mm |
| Højde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 76.2 mm |
| Bredde (engelsk) | 3 tommer |
| Dybde (metrisk) | 63.5 mm |
| Dybde (engelsk) | 2,5 tommer |
| Til brug med (udstyr) | CR2700 Quad Bay batterioplader |
| Type | Strømforsyning |
| Alternativt varenummer | CRA-P6 |